Få mere at vide
L-Phenylalanyl-L-phenylalanine, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462889
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462889 1 g 1g
15472889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60043.03
 Begrænset vare
På lager
Inddampning af 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol (HFIP) opløsninger indeholdende diphenylalanin danner nanorør. Disse strukturer er blevet brugt til støbning af sølv nanotråde, dipeptidet fjernes fra ledningerne ved enzymatisk nedbrydning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Inddampning af 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol (HFIP) opløsninger indeholdende diphenylalanin danner nanorør
  • Disse strukturer er blevet brugt til støbning af sølv nanotråde, dipeptidet fjernes fra ledningerne ved enzymatisk nedbrydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2577-40-4
Molekylær formel C18H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 312.369
MDL nummer MFCD00063154
InChI nøgle GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Synonym h-phe-phe-oh, l-phe-l-phe, s-2-s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, chembl55868, phe-phe, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, l-phenylalanyl-l-phenylalanine, phenylalanyl-phenylalanine, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 6993090
ChEBI CHEBI:72723
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]amino]-3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble at 50mg/ml in 80% acetic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 312.37
Fysisk form Pulver