Få mere at vide
L-Phenylalaninol, TRC
Artikelnummer. 30410954
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30410954 25 g
1 options
Artikelnummer. 30410954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31952025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalaninol
CAS 3182-95-4
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 25 g
Synonym (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
SMIL N[C@H](CO)Cc1ccccc1
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997