Få mere at vide
L-Phenylalaninol, 98%
Artikelnummer. 11484653
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484653 1 g 1g
11494653 5 g 5g
11404663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11586.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151,21 g/mol
L-Phenylalaninol virker som et antiulcusmiddel, der reducerer udskillelsen af mavesyre og forhindrer sårdannelse. Det hæmmer intestinal absorption af L-phenylalanin, hvilket gør det til en prospektiv behandling for phenylketonuri. Yderligere reagerer det med nitriler for at danne oxazoliner, som finder anvendelse i palladium-katalyseret allylisk substitution. Ud over dette bruges det også til amidering til chiral opløsning og nikotinamidadenindinukleotidmodellering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Phenylalaninol virker som et antiulcusmiddel, der reducerer sekretionen af mavesyre og forhindrer dannelse af sår. Det hæmmer intestinal absorption af L-phenylalanin, hvilket gør det til en prospektiv behandling for phenylketonuri. Yderligere reagerer det med nitriler for at danne oxazoliner, som finder anvendelse i palladium-katalyseret allylisk substitution. Ud over dette bruges det også til amidering til chiral opløsning og nikotinamidadenindinukleotidmodellering.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ethylacetat, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3182-95-4
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00004732
InChI nøgle STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Synonym l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMIL N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalaninol
Smeltepunkt 89°C to 94°C
Mængde 1 g
Optisk rotation −23° (c=5 in ethanol)
FN nummer UN3259
Beilstein 2208238
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%