Få mere at vide
L-Phenylalaninol, 98%
Beskrivelse
L-Phenylalaninol virker som et antiulcusmiddel, der reducerer udskillelsen af mavesyre og forhindrer sårdannelse. Det hæmmer intestinal absorption af L-phenylalanin, hvilket gør det til en prospektiv behandling for phenylketonuri. Yderligere reagerer det med nitriler for at danne oxazoliner, som finder anvendelse i palladium-katalyseret allylisk substitution. Ud over dette bruges det også til amidering til chiral opløsning og nikotinamidadenindinukleotidmodellering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Phenylalaninol virker som et antiulcusmiddel, der reducerer sekretionen af mavesyre og forhindrer dannelse af sår. Det hæmmer intestinal absorption af L-phenylalanin, hvilket gør det til en prospektiv behandling for phenylketonuri. Yderligere reagerer det med nitriler for at danne oxazoliner, som finder anvendelse i palladium-katalyseret allylisk substitution. Ud over dette bruges det også til amidering til chiral opløsning og nikotinamidadenindinukleotidmodellering.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, ethylacetat, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Phenylalaninol |
| Smeltepunkt | 89°C to 94°C |
| Mængde | 25 g |
| Optisk rotation | −23° (c=5 in ethanol) |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 2208238 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,ethyl acetate,ethanol and methanol. |
| Formel vægt | 151.21 |
| Procent renhed | 98% |