Få mere at vide
L-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30134213
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134213 25 g
30132667 50 g
17959064 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31941525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Synonym L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (2s)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic acid, (S)-α-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-α-Aminohydrocinnamic acid, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-α-alanine, Phenylalanine, β-Phenyl-L-alanine, β-Phenyl-α-alanine, Aspartame Imp. C (EP)
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Mængde 25 g
Formel vægt 165.079
Procent renhed >95%