missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%

Artikelnummer. 15454796
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454796 5 g 5g
15444796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15454796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59122.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 15100-75-1 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol

Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer og fødevareindustrien.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer og fødevareindustrien.

Opløselighed Opløselig i
methanol.

Bemærkninger
Hygroskopisk. Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15100-75-1
Molekylær formel C13H20ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 257.758
MDL nummer MFCD00038894
InChI nøgle FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Synonym h-phe-otbu.hcl, h-phe-otbu hcl, tert-butyl 3-phenyl-l-alaninate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, l-phenylalanine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phe-otbu.hcl, tert-butyl l-phenylalaninate hydrochloride, phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11459563
IUPAC navn tert-butyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 240°C
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 4723424
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 257.76
Optisk rotation +47° (c=2 in Ethanol)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.