Få mere at vide
L-Phenylalanine tert-Butyl Ester-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Phenylalanine tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1177315-89-7 |
| Molekylær formel | C13H14D5NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phenylalanine tert-Butyl Ester-d5, tert-Butyl (S)-2-Amino-3-phenylpropanoate-d5, tert-Butyl L-Phenylalaninate-d5, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic Acid tert-Butyl Ester-d5, L-Phenylalanine','1,1-Dimethylethyl Ester-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.33 |
| Formel vægt | 226.173 |