Få mere at vide
L-Phenylalanin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15577964 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15577964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Emballage Poly flaske
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 1 kg
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
Formel vægt 165.19
Specifik vægtfylde 1L = 1.29kg
Grad Multi-Compendial/USP