Få mere at vide
l-Phenylalanine, Millipore™
Artikelnummer. 10795761
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10795761 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10795761 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1072560100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Smeltepunkt 275°C to 283°C (decomposition)
MDL nummer MFCD00064227
Synonym L-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, L-Phenylalanine
Tæthed 1.34 g/cm3 at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 100 g