Få mere at vide
L-phenylalanin methylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30416149
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30416149 10 g
1 options
Artikelnummer. 30416149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31942610G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Molekylær formel C10H13NO2.HCl
Mængde 10 g
Synonym L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (1:1), Alanine','phenyl-','methyl ester','hydrochloride','L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
IUPAC navn methyl(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.677
Formel vægt 215.0713