Få mere at vide
L-phenylalanin methylesterhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971416 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0314.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
L-phenylalanin methylesterhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Analyt- eller komponentnavne L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N O2 . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, phenyl-, methyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
IUPAC navn methyl(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.677
Mængde 25 mg
Formel vægt 215,0713 g/mol