Få mere at vide
L-phenylalanin methylesterhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11460323
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460323 10 g 10g
11470323 50 g 50g
11480323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11455.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.96 DKK
    458.65 DKK / 10g
    Spare 50.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215,68 g/mol
Methyl L-phenylalaninat hydrochlorid bruges i farmaceutiske, fødevarer, dyrefoder, kosmetik, biokemisk forskning osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl L-phenylalaninat hydrochlorid bruges i
farmaceutiske, fødevarer, dyrefoder, kosmetik, bio-kemisk forskning osv.
Opløselighed
Det er opløseligt i methanol. (5mg/ml-klar farveløs opløsning)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7524-50-7
Molekylær formel C10H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.68
MDL nummer MFCD00012489
InChI nøgle SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 158 °C til 162 °C
Beilstein 3597948
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i methanol. (5 mg/ml-klar farveløs opløsning)
Mængde 10 g
Formel vægt 215.68
Optisk rotation +37° (c=2 i ethanol)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 99%