Få mere at vide
L-Phenylalanin methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10073473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250g
50g
Artikelnummer. 10073473
Brand: Thermo Scientific Acros 130320500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7524-50-7
Molekylær formel C10H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.68
MDL nummer MFCD00012489
InChI nøgle SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 156.0°C to 160.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Mængde 50 g
Beilstein 14,499
Specifik rotationstilstand + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation + 37.00
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
Formel vægt 215.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver