Få mere at vide
L-Phenylalanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402519
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402519 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402519 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0215
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress L-Phenylalanine ((S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid) is an essential amino acid isolated from Escherichia coli.
L-Phenylalanine is a α2δ subunit of voltage-dependent Ca+ channels antagonist with a Ki of 980 nM. L-phenylalanine is a competitive antagonist for the glycine- and glutamate-binding sites of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) (KB of 573 μM ) and non-NMDARs, respectively. L-Phenylalanine is widely used in the production of food flavors and pharmaceuticals.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Fysisk form Solid
CAS 63-91-2
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11NO2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Opløselighedsinformation H2O : 6.67 mg/mL (40.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98.03%