Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-phenylalanin ethylester hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10296350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10296350 50 g Plastflaske 50g
10022720 10 g Plastflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10296350 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 205430500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3182-93-2
Molekylær formel C11H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.70
MDL nummer MFCD00012507
InChI nøgle FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Synonym l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 154 °C til 157 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Mængde 50 g
Beilstein 14, 497
Specifik rotationstilstand +33,70° (21 °C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation +33.7
Formel vægt 229.71
Procent renhed 99%
Fysisk form Finnålelignende krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.