Få mere at vide
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11420184
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420184 5 g 5g
11430184 25 g 25g
11440184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13618.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
L-Phenylalaninethylesterhydrochlorid anvendes som enzymsubstrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Phenylalanine ethylester hydrochlorid anvendes som et enzymsubstrat.
Opløselighed Opløselig i methanol og vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3182-93-2
Molekylær formel C11H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.70
MDL nummer MFCD00012507
InChI nøgle FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Synonym l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Beilstein 3657823
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and water.
Mængde 5 g
Formel vægt 229.71
Optisk rotation +36° (c=5 in Ethanol)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%