Få mere at vide
L-Phenylalanine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Phenylalanine-d7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| Formel vægt | 172.1229 |
| Procent renhed | >95% |