Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-phenylalanin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15496079
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496079 100 g 100g
15406089 250 g 250g
15416089 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496079 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63925.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    948.60 DKK
    765.65 DKK / 100g
    Spare 182.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Den primære anvendelse af L-phenylalanin i kroppen er i produktionen af tyrosin, en anden aminosyre. Det er en essentiel aminosyre, som biologisk omdannes til L-tyrosin, en anden af de DNA-kodede aminosyrer, som igen omdannes til L-DOPA og omdannes yderligere til dopamin, noradrenalin og epinephrin. L-Phenylalanin produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den primære anvendelse af L-phenylalanin i kroppen er i produktionen af tyrosin, en anden aminosyre. Det er en essentiel aminosyre, som biologisk omdannes til L-tyrosin, en anden af de DNA-kodede aminosyrer, som igen omdannes til L-DOPA og omdannes yderligere til dopamin, noradrenalin og epinephrin. L-Phenylalanin produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Vandopløseligheden øges med opvarmning. Også opløseligt i methanol, ethanol eller
1
M NH{4}OH Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064227
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Farve Hvid
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Vandopløseligheden øges med opvarmning; Også opløseligt i methanol, ethanol eller 1M NH4OH
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver