Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-phenylalanin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15416089
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
Artikelnummer. 15416089
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63925.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Den primære anvendelse af L-phenylalanin i kroppen er i produktionen af tyrosin, en anden aminosyre. Det er en essentiel aminosyre, som biologisk omdannes til L-tyrosin, en anden af de DNA-kodede aminosyrer, som igen omdannes til L-DOPA og omdannes yderligere til dopamin, noradrenalin og epinephrin. L-Phenylalanin produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den primære anvendelse af L-phenylalanin i kroppen er i produktionen af tyrosin, en anden aminosyre. Det er en essentiel aminosyre, som biologisk omdannes til L-tyrosin, en anden af de DNA-kodede aminosyrer, som igen omdannes til L-DOPA og omdannes yderligere til dopamin, noradrenalin og epinephrin. L-Phenylalanin produceres til medicinske, foder- og ernæringsmæssige anvendelser, såsom til fremstilling af aspartam.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Vandopløseligheden øges med opvarmning. Også opløseligt i methanol, ethanol eller
1
M NH{4}OH Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064227
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Farve Hvid
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Soluble in water; Aqueous solubility increases with warming; Also soluble in methanol,ethanol or 1M NH4OH
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Mængde 500 g
Formel vægt 165.19
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver