Få mere at vide
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11412040
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412040 25 g 25g
11402040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28407.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2462-32-0 | C16H18ClNO2 | 291.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2462-32-0
Molekylær formel C16H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 291.78
MDL nummer MFCD00043249
InChI nøgle CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Synonym l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
PubChem CID 12636208
IUPAC navn benzyl(2S)-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 197°C to 200°C
Mængde 25 g
Formel vægt 291.77
Procent renhed 98%