Få mere at vide
L-Phenylalanin, >99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491971 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491971 250 g
11471971 25 g
11481971 100 g
11401981 500 g
11411981 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11491971 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219472383
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2 , 73-24-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine, >99%
Mængde 250 g
Formel vægt 165.2
Grad Celledyrkning