Få mere at vide
L-phenylalanine, 99.85%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11488250 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11488250 100 g
11478250 25 g
11498250 250 g
11408260 500 g
11418260 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11488250 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210262380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Farve Hvid
Mængde 100 g
Formel vægt 165.2
Procent renhed 99.85%
Fysisk form Pulver