Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99%
Artikelnummer. 11488840
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11488840
Brand: Thermo Scientific Chemicals A13238.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L-Phenylalanine, CAS # 63-91-2, is an essential amino acid with an aromatic structure used in the biosynthesis of other amino acids. It is important for the structure and function of many proteins and enzymes. | CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
L-Phenylalanin er en aromatisk organisk forbindelse, der indeholder amin og syre som funktionelle grupper. Det er en essentiel aminosyre, og dens struktur kan betragtes som derivatet af 3-phenylpropionsyre, hvor et hydrogenatom, der er til stede i C-2-position, er substitueret med en aminogruppe. Det er en chiral forbindelse og består af to optiske isomerer. Det er også kendt som 2-amino-3-phenylpropansyre, beta-phenylalanin, L-alfa-amino-beta-phenylpropionsyre, H-Phe-OH og (S)-2-amino-3-phenylpropionsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Phenylalanin er en essentiel aminosyre, der findes i flere kostkilder, herunder kød, fisk, æg, ost og mælk
  • Phenylalanin kan omdannes til aminosyren tyrosin
Anvendelse
  • L-Phenylalanin bruges til syntese af andre aminosyrer
  • Det kan bruges som en forløber for hudpigmentet melanin samt monoaminneurotransmitterne dopamin, noradrenalin (noradrenalin) og adrenalin (adrenalin)
  • Det bruges til biokemisk at danne proteiner kodet af DNA
  • På grund af dets evne til at absorbere ultraviolet stråling, bruges det til at kvantificere mængden af protein
  • I forskning bruges det som en alkalisk fosfatasehæmmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064227
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Smeltepunkt ∼275°C (decomposition)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene.
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Mængde 500 g
Formel vægt 165.19
Optisk rotation −34° (c=2 in Water)
Procent renhed 99%