Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99%
Artikelnummer. 11468840
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468840 25 g 25g
11478840 100 g 100g
11488840 500 g 500g
11400773 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468840 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13238.14
 Begrænset vare
På lager
L-Phenylalanin, CAS #63-91-2, er en essentiel aminosyre med en aromatisk struktur, der bruges i biosyntesen af andre aminosyrer. Det er vigtigt for strukturen og funktionen af mange proteiner og enzymer. | CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
L-Phenylalanin er en aromatisk organisk forbindelse, der indeholder amin og syre som funktionelle grupper. Det er en essentiel aminosyre, og dens struktur kan betragtes som derivatet af 3-phenylpropionsyre, hvor et hydrogenatom, der er til stede i C-2-position, er substitueret med en aminogruppe. Det er en chiral forbindelse og består af to optiske isomerer. Det er også kendt som 2-amino-3-phenylpropansyre, beta-phenylalanin, L-alfa-amino-beta-phenylpropionsyre, H-Phe-OH og (S)-2-amino-3-phenylpropionsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L-Phenylalanin er en essentiel aminosyre, der findes i flere kostkilder, herunder kød, fisk, æg, ost og mælk
  • Phenylalanin kan omdannes til aminosyren tyrosin
Anvendelse
  • L-Phenylalanin bruges til syntese af andre aminosyrer
  • Det kan bruges som en forløber for hudpigmentet melanin samt monoaminneurotransmitterne dopamin, noradrenalin (noradrenalin) og adrenalin (adrenalin)
  • Det bruges til biokemisk at danne proteiner kodet af DNA
  • På grund af dets evne til at absorbere ultraviolet stråling, bruges det til at kvantificere mængden af protein
  • I forskning bruges det som en alkalisk fosfatasehæmmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064227
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Smeltepunkt ∼275 °C (nedbrydning)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i methanol og ethanol. Uopløseligt i ethylether og benzen.
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19
Optisk rotation −34° (c=2 i vand)
Procent renhed 99%