Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 98,5+%
Artikelnummer. 10584061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10584061 100 g Plastflaske 100g
10574061 25 g Plastflaske 25g
10445175 500 g Plastflaske 500g
13438348 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10584061 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 130311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.01 DKK
    900.65 DKK / 100g
    Spare 99.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064227
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Smeltepunkt 270,0 °C til 275,0 °C
pH 5,4 til 6,0 (1 % vandig opløsning)
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 20 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Bly (Pb) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 98.5+%
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −34.10
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 27 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: meget let opløselige i methanol, ethanol
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Specifik rotationstilstand −34,10 (20,00 °C c=2, vand, tør basis)
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller