Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 98,5+%
Artikelnummer. 10445175 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10445175
Brand: Thermo Scientific Chemicals 130315000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064227
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine
Smeltepunkt 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Bly (Pb) 10ppm max.
Analyseprocentområde 98.5+%
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 34.10
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Specifik rotationstilstand − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Mængde 500 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller