Få mere at vide
L-Phenylalanin, 98,5-101,0%, specificeret efter kravene til USP
Artikelnummer. 15239886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15239886 100 g 100g
15229886 25 g 25g
15279846 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15239886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Smeltepunkt 270,0 °C til 275,0 °C
pH 5,4 til 6,0 (1% opløsning)
Chlorid 0,05% maks.
Tungmetaller 15 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 0,003% maks.
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 3 timer)
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −34.10
Sulfat 0,03% maks.
Sulfat aske 0,4% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 27 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: meget let opløselige i methanol, ethanol
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropansyre
Specifik rotationstilstand −34,10 (20,00 °C c=2, vand, tør basis)
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19