Få mere at vide
L-Phenylalanin, 98,5-101,0%, specificeret efter kravene til USP
Artikelnummer. 15229886 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229886 25 g 25g
15239886 100 g 100g
15279846 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229886 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.96 DKK
    323.65 DKK / 25g
    Spare 35.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-91-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Smeltepunkt 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Chlorid 0.05% max.
Tungmetaller 15ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 0.003% max.
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −34.10
Sulfat 0.03% max.
Sulfat aske 0.4% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Specifik rotationstilstand −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19