missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Phenylalanine-13C6, TRC

Artikelnummer. 30006631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006631 100 mg
30008990 2.5 mg
30006473 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP319417100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 180268-82-0
Molekylær formel C313C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 171.15
Synonym (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-13C6, (S)-(-)-Phenylalanine-13C6, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-13C6, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic Acid-13C6, (S)-alpha-Amino-benzenepropanoic Acid-13C6;
SMIL N[C@H](C(O)=O)C[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Phenylalanine-13C6
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Formel vægt 171.0991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.