Få mere at vide
L-Phenylalaninamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418628 5 g 5g
15408628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62030.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5241-58-7 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5241-58-7
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.208
MDL nummer MFCD00038146
InChI nøgle OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Synonym h-phe-nh2, phenylalanine amide, l-phenylalaninamide, s-2-amino-3-phenylpropanamide, l-phenylalanine amide, phenylalaninamide, phenylalanylamide, 2s-2-amino-3-phenylpropanamide, phe-nh2, l-phe-nh2
PubChem CID 445694
ChEBI CHEBI:21371
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-phenylpropanamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Phenylalaninamide
Farve Hvid
Beilstein 6270941
Mængde 5 g
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver