Få mere at vide
L-Phenyl-d5-alanin-N-t-BOC, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-L-phenyl-d5-alanine |
| CAS | 121695-40-7 |
| Molekylær formel | C14 2H5 H14 N O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2 S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.34 |
| Formel vægt | 270,1628 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% kemisk renhed |