Få mere at vide
L(-)-Perillaldehyd, 90%
Artikelnummer. 10461821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461821 5 g Glasflaske 5g
10471821 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18031-40-8 | C10H14O | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18031-40-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00001543
InChI nøgle RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Synonym --perillaldehyde, s---perillaldehyde, s-4-prop-1-en-2-yl cyclohex-1-enecarbaldehyde, l-perillaldehyde, s-p-mentha-1,8-dien-7-al, unii-5el0y7p6lp, --perillaaldehyde, perillaldehyde,-, s-4-isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-1-methylethenyl-, 4s
PubChem CID 2724159
ChEBI CHEBI:86938
IUPAC navn (4S)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-carbaldehyd
SMIL CC(=C)C1CCC(=CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Perillaldehyde
Navn note 90%
Farve Gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 104°C to 105°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5040 to 1.51
Mængde 5 g
Beilstein 07, 158
Merck Index 14, 7167
Specifik vægtfylde 0.97
Specifik rotationstilstand − 115.00 (20.00°C c=10,C2H5OH)
Specifik rotation -115
Formel vægt 150.22
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Perillaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.