Få mere at vide
L-Penicillamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Penicillamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 149.051 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |