Få mere at vide
L-Penicillamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30428354
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428354 250 mg
30409557 1 g
30424749 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP223015250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25526-04-9
Molekylær formel C5H11NO2S . (HCl)
Molekylvægt (g/mol) 185.67
Synonym 3-Mercapto-L-valine Hydrochloride, L-Penicillamine Hydrochloride, NSC 81988, (R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic Acid Hydrochloride
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutansyre; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Penicillamine Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m1./s1
Formel vægt 185.0277