Få mere at vide
L(+)-Penicillamine, 98%
Artikelnummer. 10279750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279750 1 g Glasflaske 1g
10239800 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1113-41-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-41-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00064303
InChI nøgle VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Synonym l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine
PubChem CID 92863
ChEBI CHEBI:50869
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutansyre
SMIL CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Penicillamine
Navn note 98%
Smeltepunkt 206,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 04, III, 1662
Merck Index 15, 7197
Specifik rotationstilstand +63° (20°C c=5,1 M NaOH)
Specifik rotation + 63.00
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vægt 149.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Penicillamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.