Få mere at vide
L-Ornithine L-Aspartate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ornithine L-Aspartate |
| CAS | 3230-94-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H12 N2 O2 . C4 H7 N O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | L-Aspartic acid','compd. with L-ornithine (1:1), Aspartic acid','L-','compd. with L-ornithine (1:1) (8CI), L-Ornithine','L-aspartate (1:1), Ornithine','L-','L-aspartate (1:1) (8CI), Aspartic acid compd. with ornithine, Hepamerz, L-Ornithine L-aspartate, Ormeta, Ornithine aspartate, Orparan, Ruigan |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1 |
| SMIL | NCCC[C@H](N)C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminobutanedioic acid;(2S)-2,5-diaminopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.26 |
| Vis mere |