Få mere at vide
L-Ornithin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ornithine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 168.0666 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |