Få mere at vide
L-Ornithine Hydrochloride MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493090 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11493090 100 g
1 options
Artikelnummer. 11493090 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210042180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ornithine Hydrochloride
CAS 3184-13-2
Molekylær formel C5H13ClN2O2
Mængde 100 g
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
InChI nøgle GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
IUPAC navn (2S)-2,5-diaminopentansyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 168.621
PubChem CID 76654
Formel vægt 168.6