Få mere at vide
L-Ornithine Hydrochloride MP Biomedicals
Artikelnummer. 11483090 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11483090 5 g
11403100 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483090 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210042105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-39-5
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
InChI nøgle NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol;hydrat
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ornithine
Analyseprocentområde ∽99%
Mængde 5 g
Formel vægt 168.6
Fysisk form Pulver