Få mere at vide
L(+)-Ornithinhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10259393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259393 500 g Plastflaske 500g
10572141 25 g Plastflaske 25g
10666522 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129565000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3184-13-2
Molekylær formel C5H12N2O2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00064562
InChI nøgle GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC navn (2S)-2,5-diaminopentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Ornithine hydrochloride
Smeltepunkt 245,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 500 g
Beilstein 04, 420
Merck Index 14, 6874
Specifik rotationstilstand +24,00 (20,00 °C c=4, 6 N HCl)
Specifik rotation +24.00
Opløselighedsinformation (5% i 1 N HCl) Klar, farveløs
Formel vægt 168.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver