Få mere at vide
L-Ornithinhydrochlorid, 99%
Beskrivelse
L-Ornithin hydrochlorid anvendes i biosyntesen af L-arginin, L-prolin og polyaminer. Det spiller en vigtig rolle i ammoniakmetabolismen via urinstofcyklussen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Ornithin hydrochlorid anvendes i biosyntesen af L-arginin, L-prolin og polyaminer. Det spiller en vigtig rolle i ammoniakmetabolismen via urinstofcyklussen.
Opløselighed Opløseligt i vand (543
mg/ml ved 20 C) °og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ornithine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼238 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 3625847 |
| Merck Index | 14,6874 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (543 mg/ml ved 20 °C) og alkohol. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 168.62 |
| Optisk rotation | +23° (c=5 i 5N HCl) |
| Procent renhed | 99% |