Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Ornithine, 99%, Hydrochloride |
| Navn note | Dette materiale er stort set fri for citrullin og ammoniak. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 168.6 |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Fysisk form | Krystallinsk |