Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Ornithin hydrochlorid
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ornithine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽238 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 3625847 |
| Merck Index | 14,6874 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 168.62 |
| Optisk rotation | +23° (c=5 i 5 N HCl) |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |