Få mere at vide
L-ornithin hydrochlorid-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ornithine Hydrochloride-13C5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1; |
| Procent renhed | >95% |