Få mere at vide
Melford L-Ornithin HCL
Beskrivelse
Polyamin vækstregulator.
Polyamin vækstregulator.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3184-13-2 |
| Molekylær formel | C5H12N2O2-HCl |
| Mængde | 100 g |