Få mere at vide
L-Octanoylcarnitine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16447487 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16447487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113161
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Octanoylcarnitine
CAS 25243-95-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H29NO4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (17.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CCCCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 287.4
Formel vægt 287.4
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism