missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-O-Phosphoserine-13C315N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-O-Phosphoserine-13C315N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?