Få mere at vide
L-O-Phosphoserine-13C3, TRC
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-O-Phosphoserine-13C3 |
| Molekylær formel | 13C3 H8 N O6 P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Dihydrogen Phosphate L-Serine-13C3, L-Serine Phosphate-13C3, L-Serine Dihydrogen Phosphate-13C3, 3-O-Phosphoserine-13C3, Dexfosfoserine-13C3, Fosforina-13C3, L-3-Phosphoserine-13C3, L-O-Phosphoserine-13C3, L-O-Serine Phosphate-13C3, L-Phosphoserine-13C3, L-Serinephosphoric Acid-13C3, L-Seryl Phosphate-13C3, O-Phospho-L-serine-13C3, O-Phosphoryl-L-serine-13C3, O-Phosphorylserine-13C3, Phospho-L-serine-13C3, Serine O-Phosphate-13C3, Serine Dihydrogen Phosphate-13C3, Seriphos-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | N[13C@@H]([13CH2]OP(=O)(O)O)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-phosphonooxy(1,2,3-13C3)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.05 |
| Formel vægt | 188.019 |