Få mere at vide
L-Norvaline, TRC
Artikelnummer. 30413452
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30413452 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30413452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN877408100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Molekylær formel C5 H11 N O2
Mængde 100 mg
Synonym (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMIL CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-aminopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 117.146
Formel vægt 117.079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.