Få mere at vide
L-Norvaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Norvaline |
| CAS | 6600-40-4 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.146 |
| Formel vægt | 117.079 |